SMB00400
Ligustilide
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 3-butylidene-4,5-dihydrophthalide
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
liquid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O/C1=C\CCC)C2=C1CCC=C2
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/b11-8-
IQVQXVFMNOFTMU-FLIBITNWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?