Key Documents
SMB00154
Sigma-Aldrich
Picroside III
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.50
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]3OC=C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]34)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)ccc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-8-11(2-4-13(14)27)3-5-16(28)35-9-15-19(30)20(31)21(32)24(36-15)37-23-17-12(6-7-34-23)18(29)22-25(17,10-26)38-22/h2-8,12,15,17-24,26-27,29-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18+,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25-/m1/s1
DPHFMUYFANVRJL-JCUBBWBISA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3