Documenti fondamentali
PHL82498
(+)-Catechin 5-gallate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Catechin 5-O-gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-3,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-5-yl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C3C(O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@H](O)C3)=C1
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-18-12(8-17(28)21(31-18)9-1-2-13(24)14(25)3-9)19(7-11)32-22(30)10-4-15(26)20(29)16(27)5-10/h1-7,17,21,23-29H,8H2/t17-,21+/m0/s1
LVJJFMLUMNSUFN-LAUBAEHRSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)