Documenti fondamentali
PHL83342
Theaflavin 3-gallate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Theaflavin 2, Theaflavin 2A, Theaflavin monogallate A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H28O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
716.60
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@@H](Cc7c1cc(cc7O)O)O)c2c3c([c](c(cc(c3)[C@H]4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C[C@H]4OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)O)O)=O)c(c(c2)O)O
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-26(45)35(51-27(18)7-14)17-9-25(44)33(48)30-16(17)1-12(2-24(43)32(30)47)34-29(11-19-21(40)6-15(38)8-28(19)50-34)52-36(49)13-3-22(41)31(46)23(42)4-13/h1-9,26,29,34-35,37-42,44-46,48H,10-11H2,(H,43,47)/t26-,29-,34-,35-/m1/s1
KMJPKUVSXFVQGZ-WQLSNUALSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)