SHC216
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro Non-Target shRNA Control Plasmid DNA
Targets no known genes from any species
Sinonimo/i:
MISSION® Control Vectors, negative control, negative shRNA control, non-target control, non-target shRNA, non-target shRNA control, shRNA control
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)