SCP0242
Sperm Activating Peptide Sea Urchin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H71N13O14S2
Peso molecolare:
1046.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Lys-Leu-Cys-Pro-Gly-Gly-Asn-Cys-Val
Applicazioni
SAKLCPGGNCV is used in studies on the comparative roles and specificities of sperm-activating peptides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)