Documenti fondamentali
SCP0194
Sigma-Aldrich
MMP 3 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H65N13O14S1
Peso molecolare:
1152.24
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
MMP 3 Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Tyr-Ala-Tyr-Trp-Met-Arg
Applicazioni
Matrix metalloproteinases (MMP) are a family of zinc-dependent endopeptidases that degrade matrix proteins. MMPs include collagenases, gelatinases, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, stromelysins and other structural protein and receptor lysins. The activity of these enzymes is selectively inhibited or measured by appropriately labeled peptides. DNP-Pro-Tyr-Ala-Tyr-Trp-Met-Arg (DNP-PYAYWMR) is used as a fluorogenic substrate for matrix metalloprotein-3 (MMP-3).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)