444256
MMP Substrate III, Fluorogenic
A specific fluorogenic resonance energy transfer (FRET) peptide substrate with an MMP cleavable Gly-Leu bond and EDANS/Dabcyl as fluorophore/quencher combination.
Sinonimo/i:
MMP Substrate III, Fluorogenic, DABCYL-GABA-PQGL-E(EDANS)-AK-NH₂, TNO211
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: soluble
Tris-buffered saline, pH 7.6: soluble
Fluorescenza
λex ~340 nm
λem ~485 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Detection of MMP activity
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1