Documenti fondamentali
444215
Sigma-Aldrich
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-9 Substrate I, Fluorogenic, Gelatinase A/Gelatinase B Substrate I, DNP-PLGMWSR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H61N13O13S
Peso molecolare:
1012.10
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex ~280 nm
λem ~360 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9) (excitation maximum: 280 nm; emission maximum: 360 nm).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for both human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Altre note
Netzel-Arnett, S., et al. 1991. Anal. Biochem. 195, 86.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1