Documenti fondamentali
SCP0106
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate, chromogenic
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39N7O10
Peso molecolare:
621.64
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Val-Gln-Val-Asp-pNA
Applicazioni
Ac-VQVD-pNa (Acetyl-Val-Gln-Val-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bin Fang et al.
Journal of molecular biology, 360(3), 654-666 (2006-06-20)
The molecular basis for the substrate specificity of human caspase-3 has been investigated using peptide analog inhibitors and substrates that vary at the P2, P3, and P5 positions. Crystal structures were determined of caspase-3 complexes with the substrate analogs at