Documenti fondamentali
368067-M
Millipore
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 10⁴ M⁻¹s⁻¹).
Sinonimo/i:
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric, Ac-IEPD- pNA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38N6O11
Peso molecolare:
634.63
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC(=O)C
InChI
YXEIIOVAGGAMCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 104 M-1s-1). Cleavage of pNA is monitored colorimetrically at ~405 nm (ε = 9,160 M-1cm-1).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Colorimetric substrate for granzyme B
kcat/Km = 6.6 x 104 M⁻¹ sec⁻¹ as substrate for granzyme B
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-pNA
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Harris, J.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1