Documenti fondamentali
SCP0062
Sigma-Aldrich
Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H80N14O15
Peso molecolare:
1045.19
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2
Applicazioni
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2 is a calmodulin-dependent protein kinase substrate used to identify, differentiate, quantitate and characterized CaM-dependent protein kinases.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R B Pearson et al.
The Journal of biological chemistry, 260(27), 14471-14476 (1985-11-25)
The substrate specificity of the multifunctional calmodulin-dependent protein kinase from skeletal muscle has been studied using a series of synthetic peptide analogs. The enzyme phosphorylated a synthetic peptide corresponding to the NH2-terminal 10 residues of glycogen synthase, Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ser-Ser-NH2, stoichiometrically at