SAE0075
Angiotensin Converting Enzyme, ACE, human
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
ACE, ACE1, CD143, DCP, DCP1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidyldipeptide Hydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥10 U/mg
PM
calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)