SAB5703017
Anti-Neutrophil Elastase (ELANE) Antibody, clone 8X4E6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ELA2, GE, HLE, HNE, NE, PMN-E, SCN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8X4E6, monoclonal
Stato
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELANE(1991)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)