07-1221
Anti-PP2A-B′ (B56) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
PP2A phosphatase activator, PP2A, subunit B′, PP2A, subunit B′, PR53 isoform, Phosphotyrosyl phosphatase activator, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit B′, protein phosphatase 2A, regulatory
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, bovine
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPA(5524)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500-1:1,500 dilution of this antibody detected PP2A-B′ (B56) in 10 μg of multiple cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa Cell Lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2