481001
Anti-Neutrophil Elastase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Neutrophil elastase antibody, Rabbit monoclonal antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELANE(1991)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (see comments)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)