219377
Cathepsin K Inhibitor I
The Cathepsin K Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Cathepsin K Inhibitor I, 1,3-Bis(CBZ-Leu-NH)-2-propanone, 1,3-Bis(N-carbobenzoyloxy-L-leucyl)amino Acetone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cathepsin K
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
LaLonde, J.M., et al. 1999. Biochemistry38, 862.
Yamashita, D.S., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc.119, 11351.
WGK 1