SAB5702801
Anti-TOM20 Antibody, clone 10G6I8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10G6I8, monoclonal
Stato
liquid
PM
16 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM20(9804)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)