Documenti fondamentali
MABT166
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tom20/Tomm20, clone 2F8.1
clone 2F8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, TOM20, TOMM20
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOMM20(9804)
Descrizione generale
TOM20 omologo, subunità del recettore di importazione mitocondriale (TOM20 o TOMM20, noto anche come mitochondrial 20 kDa outer membrane protein o outer mitochondrial membrane receptor Tom20) è un componente fondamentale del complesso TOM (Translocase of the Outer Membrane), responsabile del riconoscimento e della traslocazione delle pre-proteine​mitocondriali sintetizzate nel citosol. Il complesso TOM è costituito da almeno 7 diverse proteine (TOMM5, TOMM6, TOMM7, TOMM20, TOMM22, TOMM40 e TOMM70). TOM20 interagisce con TOM22 e facilita l′entrata delle proteine​nel poro di traslocazione TOM40. Interagisce inoltre con APEX1.
Immunogeno
Proteina ricombinante con GS tag, corrispondente a Tom20/Tomm20 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevatoTom20/Tomm20 in cellule A431, NIH/3T e HeLa.
L′anticorpo anti-Tom20/Tomm20, clone 2F8.1 consente di rilevare i livelli di Tom20/Tomm20 & è citato in diverse pubblicazioni & validato per applicazioni di WB & ICC.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Testato con metodica Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,2 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato Tom20/Tomm20 in 200 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
~16 kDa osservato
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonale di topo purificata, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Renu A Kowluru et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-02-26)
Diabetic patients routinely have elevated homocysteine levels, and due to increase in oxidative stress, hyperhomocysteinemia is associated with increased mitochondrial damage. Mitochondrial homeostasis is directly related to the balance between their fission and fusion, and in diabetes this balance is
Ghulam Mohammad et al.
Journal of diabetes research, 2022, 3555889-3555889 (2022-04-12)
Mitochondria play a central role in the development of diabetic retinopathy and in the metabolic memory associated with its continued progression. Mitochondria have a regulated fusion fission process, which is essential for their homeostasis. One of the major fission proteins
Jun Wei et al.
Nature, 576(7787), 471-476 (2019-12-13)
Adoptive cell therapy represents a new paradigm in cancer immunotherapy, but it can be limited by the poor persistence and function of transferred T cells1. Here we use an in vivo pooled CRISPR-Cas9 mutagenesis screening approach to demonstrate that, by
Lingxin Zhu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 38(2), 335-353 (2022-12-12)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3), a cytokine-responsive transcription factor, is known to play a role in immunity and bone remodeling. However, whether and how STAT3 impacts macrophage NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome activation associated
Chi G Weindel et al.
eLife, 9 (2020-02-15)
The Parkinson's disease (PD)-associated gene leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) has been studied extensively in the brain. However, several studies have established that mutations in LRRK2 confer susceptibility to mycobacterial infection, suggesting LRRK2 also controls immunity. We demonstrate that loss