SAB5702748
Anti-Cyclin E2 Antibody, clone 0Y7G5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CYCE2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0Y7G5, monoclonal
Stato
liquid
PM
47 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.54 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HQYEIRNCWPPVLSGGISPCIIIETPHKEIGTSDFSRFTNYRFKNLFINPSPLPDLSWGCSKEVWLNMLKKESRYVHDKHFEVLHSDLEPQMRSILLDWLL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCNE2(9134)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)