581509-U
Ascentis® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
450 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-6
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.