Key Documents
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GLUT3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6T3F2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
48-60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.25mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A3(6515)
Descrizione generale
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1