SAB5702340
Anti-Thyroglobulin Antibody, clone 3I10H1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AITD3, TGN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3I10H1, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.70 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
STLSFYQRRRFSPDDSAGASALLRSGPYMPQCDAFGSWEPVQCHAGTGHCWCVDEKGGFIPGSLTARSLQIPQCPTTCEKSRTSGLLSSWKQARSQENPSP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TG(7038)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)