SAB4701013
Monoclonal Anti-Thyroglobulin antibody produced in mouse
clone 2H11
Sinonimo/i:
AITD3, TG, TGN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Numero d’accesso
P01266
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TG(7038)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)