Documenti fondamentali
SAB5702005
Sigma-Aldrich
Anti-Bak Antibody, clone 7Q3T8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BAK1,BAK,BAK-LIKE,BCL2L7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
7Q3T8, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Q3T8, monoclonal
Stato
liquid
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.089 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:100
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RQECGEPALPSASEEQVAQDTEEVFRSYVFYRHQQEQEAEGVAAPADPEMVTLPLQPSSTMGQVGRQLAIIG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAK1(578)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form oligomers or heterodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. This protein localizes to mitochondria, and functions to induce apoptosis. It interacts with and accelerates the opening of the mitochondrial voltage-dependent anion channel, which leads to a loss in membrane potential and the release of cytochrome c. This protein also interacts with the tumor suppressor P53 after exposure to cell stress.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 11-82 of human Bak (NP_001179.1).
Applicazioni
WB, IHC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)