Merck
Tutte le immagini(7)
Key Documents
SAB5701701
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD14 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.63 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMD14(10213)
Descrizione generale
This gene encodes a component of the 26S proteasome. The 26S proteasome is a large multiprotein complex that catalyzes the degradation of ubiquitinated intracellular proteins. The encoded protein is a component of the 19S regulatory cap complex of the 26S proteasome and mediates substrate deubiquitination. A pseudogene of this gene is also located on the long arm of chromosome 2. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human PSMD14
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1