Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5701544
Sigma-Aldrich
Anti-Aconitase 2 (ACO2) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.52 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACO2(50)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the aconitase/IPM isomerase family. It is an enzyme that catalyzes the interconversion of citrate to isocitrate via cis-aconitate in the second step of the TCA cycle. This protein is encoded in the nucleus and functions in the mitochondrion. It was found to be one of the mitochondrial matrix proteins that are preferentially degraded by the serine protease 15(PRSS15), also known as Lon protease, after oxidative modification. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Aconitase 2 (ACO2) (ACO2)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)