Key Documents
ABN1372
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-subunità KCNQ5 del canale del potassio
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 5, Potassium channel subunit alpha KvLQT5, KQT-like 5, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.5, KCNQ5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNQ5(56479)
Descrizione generale
KCNQ5 è la subunità uno di una proteina appartenente alla famiglia dei canali del potassio ad apertura voltaggio-dipendente, espressa nel cervello e in altri tessuti. Insieme alla subunità KCNQ3, KCNQ5 dà forma al canale completo. Questo canale induce la corrente "M” di ioni potassio, corrente ad attivazione e inattivazione lenta che svolge un ruolo cruciale nel determinare l'eccitabilità elettrica sottosoglia dei neuroni. La KCNQ5 è fortemente espressa nel cervello, ma anche nel muscolo scheletrico e nelle cellule muscolari lisce vascolari. La sua attività è regolata dalla fosforilazione da parte della protein chinasi C (PKC) e ciò può rappresentare una chiave per la regolazione dell'eccitabilità nei neuroni e nelle cellule muscolari.
Specificità
È stata testata mediante Western Blotting su lisato di cellule transfettate con la proteina sovraespressa.
Immunogeno
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente all'unità KCNQ5 del canale del potassio umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-subunità KCNQ5 del canale del potassio è stato convalidato per la rivelazione del canale del potassio KCNQ5 in immunoistochimica e Western blotting.
Western blotting: un lotto rappresentativo a una concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare la subunità KCNQ5 del canale del potassio in 10 µg di lisato di cellule HEK293 con una sovraespressione transitoria di KCNQ5.
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto di corteccia cerebrale umana.
Saggio immunoistochimico: questo anticorpo diluito 1:2.000 ha permesso di rivelare la subunità KCNQ5 del canale del potassio in tessuto di corteccia cerebrale umana.
Descrizione del bersaglio
Circa 103 kDa, osservato. Si prevede reattività crociata con le isoforme 1, 2 e 3. Sono state rivelate ulteriori bande nei lisati endogeni.
Linkage
Sostituisce: AB5599
Stato fisico
Purificato per affinità con l′antigene
Siero policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio allo 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Heun Soh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(13), e2117640119-e2117640119 (2022-03-24)
KCNQ2 and KCNQ3 channels are associated with multiple neurodevelopmental disorders and are also therapeutic targets for neurological and neuropsychiatric diseases. For more than two decades, it has been thought that most KCNQ channels in the brain are either KCNQ2/3 or