Documenti fondamentali
SAB5701258
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT5(10419)
Descrizione generale
This gene encodes an enzyme that belongs to the methyltransferase family. The encoded protein catalyzes the transfer of methyl groups to the amino acid arginine, in target proteins that include histones, transcriptional elongation factors and the tumor suppressor p53. This gene plays a role in several cellular processes, including transcriptional regulation, and the assembly of small nuclear ribonucleoproteins. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human PRMT5.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701258-100UL4065267664354