AB3349
Anti-PRMT5 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-HRMT1L5, Anti-HSL7, Anti-IBP72, Anti-JBP1, Anti-SKB1, Anti-SKB1Hs
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT5(10419)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
ELISA (direct): 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: HL60 cell lysates.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2