Documenti fondamentali
SAB5701118
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
2.17 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEACAM5(1048)
Descrizione generale
This gene encodes a cell surface glycoprotein that represents the founding member of the carcinoembryonic antigen (CEA) family of proteins. The encoded protein is used as a clinical biomarker for gastrointestinal cancers and may promote tumor development through its role as a cell adhesion molecule. Additionally, the encoded protein may regulate differentiation, apoptosis, and cell polarity. This gene is present in a CEA family gene cluster on chromosome 19. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant protein of human CEACAM5
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)