Key Documents
MABT65
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CEACAM1, clone 4D1/C2
clone 4D1/C2, from mouse
Sinonimo/i:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D1/C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEACAM1(634)
Descrizione generale
CEACAM1 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, o molecola di adesione cellulare legata all'antigene carcinoembrionale 1) appartiene alla superfamiglia delle immunoglobuline ed è nota come oncosoppressore epiteliale e come fattore di crescita angiogenico. E′ stata correlata ai filamenti di actina del citoscheletro. CEACAM1 è anche nota come recettore cellulare per alcuni batteri patogeni della mucosa umana. La perdita di attività di CEACAM1 è stata correlata allo sviluppo del cancro del colon-retto.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina CEACAM1 umana.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per rilevare CEACAM1 nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (Dango, S., et al. (2008). Lung Cancer. 60:426-433).
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per rilevare CEACAM1 nel lisato di granulociti umani (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Analisi con citometria a flusso: un lotto rappresentativo è stato utilizzato da un laboratorio indipendente per rilevare CEACAM1 nei granulociti umani mediante analisi FACS (Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Rileva CEACAM1 utilizzando questo anticorpo anti-CEACAM1, clone 4D1/C2, validato per l'uso in WB, IH.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutato mediante Western blot su lisati di cellule HepG2.
Analisi con Western blot: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato CEACAM1 in 10 µg di lisato di cellule HepG2.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~150 kDa
Si osservano generalmente bande a ~120-160 kDa, come risultato di diverse forme di glicosilazione (Lauke, H., et al. (2004). Mol. Hum. Reprod. 10(4):247-252).
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HepG2
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastian Dango et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 60(3), 426-433 (2008-01-25)
Recent studies have challenged the previously postulated concept of a tumor-suppressive effect of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM-1). A possible angiogenic influence of CEACAM-1 in non-small-cell lung cancer (NSCLC) has not been investigated so far. Therefore, we examined
Identification of membrane antigens in granulocytes and colonic carcinoma cells by a monoclonal antibody specific for biliary glycoprotein, a member of the carcinoembryonic antigen family.
Drzeniek, Z, et al.
Cancer letters, 56, 173-179 (1991)
Valentina Bogoevska et al.
Glycobiology, 16(3), 197-209 (2005-11-12)
The CEA-related cell adhesion molecule 1, CEACAM1, is a glycoprotein expressed on the surface of human granulocytes and lymphocytes, endothelia, and many epithelia. CEACAM1 is involved in the regulation of important biological processes, such as tumor growth, angiogenesis, and modulation
Monoclonal, anti-domain and anti-peptide antibodies assign the molecular weight 160,000 granulocyte membrane antigen of the CD66 cluster to a mRNA species encoded by the biliary glycoprotein gene, a member of the carcinoembryonic antigen gene family.
Stoffel, A, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 150, 4978-4984 (1993)
Maria L Dupuis et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 38(9), 357-370 (2015-10-09)
Several lines of evidence show that de novo expression of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) is strongly associated with reduced disease-free survival of patients affected by metastatic melanoma. Previously published investigations report that homophilic interactions between CEACAM1 expressed