MABC1123
Anti-CEACAM5 (CD66e) Antibody, clone M5A
clone M5A, from mouse
Sinonimo/i:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M5A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEACAM5(1048)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected CEACAM5 (CD66e) in Radioimmunoassay applications (Nittka, S., et. al. (2014). PLoS One. 9(9):e106921; Yazaki, P.J., et. al. (2004). Protein Eng Des Sel. 17(5):481-9; Yazaki, P.J., et. al. (2013). Protein Eng Des Sel. 26(3):187-93).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CEACAM5 (CD66e) in one million HT29 cells.