SAB5700818
Anti-COL1A2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
COL1A2, OI4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
129
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
2.57 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A2(1278)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1