Documenti fondamentali
SAB5700700
Sigma-Aldrich
Anti-TRIF/TICAM1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
IIAE6, MyD88-3, PRVTIRB, TICAM-1, TICAM1, TRIF, TRIF/TICAM1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
76
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
3.05 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TICAM1(148022)
Descrizione generale
This gene encodes an adaptor protein containing a Toll/interleukin-1 receptor (TIR) homology domain, which is an intracellular signaling domain that mediates protein-protein interactions between the Toll-like receptors (TLRs) and signal-transduction components. This protein is involved in native immunity against invading pathogens. It specifically interacts with toll-like receptor 3, but not with other TLRs, and this association mediates dsRNA induction of interferon-beta through activation of nuclear factor kappa-B, during an antiviral immune response.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human TRIF / TICAM1 (NP_891549.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)