L4543
Anti-L1CAM antibody, Mouse monoclonal
clone UJ127.11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
L1CAM Antibody - Anti-L1CAM antibody, Mouse monoclonal, L1Cam Antibody, Anti-CAML1, Anti-L1 Cell Adhesion Molecule, Anti-MIC5, Anti-Neural Cell Adhesion Molecule L1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UJ127.11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 220-240 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of G361 cells (human melanoma)
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L1CAM(3897)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3