Documenti fondamentali
MAB5272
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-molecola di adesione cellulare neurale L1, clone 324
clone 324, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD171, N-CAM L1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
324, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Esistono famiglie di molecole di adesione che condividono domini carboidratici comuni, nonostante la diversità strutturale e funzionale di queste glicoproteine. Queste includono le molecole di adesione neurale Ca2+-indipendenti: N-CAM, glicoproteina associata alla mielina (MAG) e L1. La L1 è coinvolta nell'adesione neurone-neurone, nella fascicolazione e nella crescita dei neuriti, nella migrazione delle cellule granulari cerebellari, nella crescita dei neuriti nelle cellule di Schwann e nelle interazioni tra le cellule epiteliali delle cripte intestinali.
Specificità
Anticorpo monoclonale diretto contro la molecola di adesione cellulare neurale L1 da cellule ibride ratto-ratto.
Immunogeno
I ratti sono stati immunizzati con una frazione glicoproteica prelevata da cervelletto di topi C57BL/6J di 8-10 giorni.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-molecola di adesione cellulare neurale L1, clone 324, è convalidato per l'uso in IC, IH, WB per la rivelazione della molecola di adesione cellulare neurale L1.
Western blotting:
un precedente lotto è stato utilizzato alla concentrazione di 20 μg/mL.
Immunocitochimica:
un precedente lotto è stato utilizzato alla concentrazione di 5-10 μg/mL. Le cellule devono essere fissate con metanolo per 10 minuti a -20 °C nella fase log intermedia.
Immunoistochimica: Il clone 324 è sensibile alla fissazione. Si consiglia di utilizzare tessuti freschi congelati, fissati con acetone o metanolo a -20 °C. Il classico PFA al 4% in genere non funziona bene. Non sono stati testati altri fissativi.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Descrizione del bersaglio
120-140 kDa
Stato fisico
Anticorpo monoclonale di ratto in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con azoturo di sodio 0,1%.
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
L1 mono- and polyclonal antibodies modify cell migration in early postnatal mouse cerebellum.
Lindner, J, et al.
Nature, 305, 427-430 (1983)
Absence of layer-specific cadherin expression profiles in the neocortex of the reeler mutant mouse.
Hertel, N; Redies, C
Cerebral Cortex (1991)
Heparan sulfate sugar modifications mediate the functions of slits and other factors needed for mouse forebrain commissure development.
Conway, CD; Howe, KM; Nettleton, NK; Price, DJ; Mason, JO; Pratt, T
The Journal of Neuroscience null
Expression of ABCA2 protein in both non-myelin-forming and myelin-forming Schwann cells in the rodent peripheral nerve.
Takashi Saito, Katsuya Yamada, Yan Wang, Yukiko Tanaka, Kazuo Ohtomo, Kazuo Ishikawa, Nobuya Inagaki
Neuroscience Letters null
Neuron glia-related cell adhesion molecule (NrCAM) promotes topographic retinocollicular mapping.
Dai, J; Buhusi, M; Demyanenko, GP; Brennaman, LH; Hruska, M; Dalva, MB; Maness, PF
Testing null