Key Documents
SAB5700646
Sigma-Aldrich
Anti-MYOD1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MYF3, MYOD, MYOD1, PUM, bHLHc1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
34
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.75mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOD1(4654)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear protein that belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors and the myogenic factors subfamily. It regulates muscle cell differentiation by inducing cell cycle arrest, a prerequisite for myogenic initiation. The protein is also involved in muscle regeneration. It activates its own transcription which may stabilize commitment to myogenesis.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human MYOD1 (NP_002469.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1