Key Documents
SAB5700249
Sigma-Aldrich
Anti-SGTA antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
SGT, SGTA, alphaSGT, hSGT
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
34
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.25 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGTA(6449)
Descrizione generale
This gene encodes a protein which is capable of interacting with the major nonstructural protein of parvovirus H-1 and 70-kDa heat shock cognate protein; however, its function is not known. Since this transcript is expressed ubiquitously in various tissues, this protein may serve a housekeeping function.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human SGTA (NP_003012.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1