SAB5500191
Anti-Vimentin Antibody
rabbit monoclonal, SP20
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Vimentin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP20, tissue culture supernatant
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP20, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, rat, hamster, frog, chicken, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:200
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?