SAB5500153
Anti-NRAS Antibody
rabbit monoclonal, SP174
Sinonimo/i:
Anti-ALPS4, Anti-CMNS, Anti-KRAS, Anti-N-ras, Anti-NCMS, Anti-NRAS1, Anti-NS6
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-N-RAS antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP174, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP174, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRAS(4893)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)