SAB5300386
Monoclonal Anti-ROCK1 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC131603, MGC43611, P160ROCK, PRO0435, ROCK-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
158 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROCK1(6093)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against ROCK1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3