Documenti fondamentali
ABN200
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCR5(643)
Descrizione generale
Il recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5, noto anche come recettore 1 del linfoma di Burkitt, recettore 15 derivato da monociti) è un recettore citochinico accoppiato a proteina G che si lega selettivamente al ligando CXCL13 (chemioattrattore dei linfociti B) e media lo sviluppo e la funzione del sistema immunitario. Espresso dai linfociti B maturi, ne facilita la migrazione nei follicoli della polpa bianca splenica e induce la presentazione dell′antigene da parte delle cellule dendritiche follicolari. Risulta inoltre coinvolto nello sviluppo dei linfonodi ed è presente nelle placche di Peyer. Studi pubblicati segnalano un aumento dell′espressione di CXCR5 nell'artrite reumatoide.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il dominio citoplasmatico del recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5).
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente dominio citoplasmatico del recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5) umano.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare il recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5) nei neuroni di corteccia frontale di topo e nei linfociti splenici di topo.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5) trova uso nelle applicazioni di Western blotting e IHC(P).
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule SH-SY5Y.
Western blotting: 0,1 µg/mL di questo anticorpo hanno rivelato il recettore per le chemochine C-X-C di tipo 5 (CXCR5 in 10 µg di lisato di cellule SH-SY5Y.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~51/38 kDa. UniProt descrive 2 isoforme prodotte per splicing alternativo di peso molecolare pari a circa 42 e circa 37 kDa. Il peso molecolare calcolato di questa proteina è 42 kDa, ma la banda può essere osservata a circa 51 kDa a causa dell′elevato livello di glicosilazione.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule SH-SY5Y
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1