ABT94
Anti-Adam17 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM17(6868)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot detected pro-form and the truncated, mature form of Adam17 in COS cell lysates (Schlondorff, J., et al. (2000) Biochem J. 1(347):131-138.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adam17 in COS-7 cell lysates (Zheng, Y., et al. (2002). J Biol Chem. 277(45):42463-42470.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the Pro-form and the truncated. mature form of Adam17 in COS-7 cell lysates (Le Gall, S. M., et al. (2010). J Cell Sci. 123(22):3913-3922.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adam17 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
A431 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1