Documenti fondamentali
SAB5202592
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-FITC antibody produced in mouse
clone 9F11
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)