SAB5202472
Monoclonal Anti-4-Hydroxynonenal antibody produced in mouse
clone 12F7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
hydroxylation (4-Hydroxynonenal)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2