SAB5202467
Monoclonal Anti-4-Hydroxy-2-hexenal-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 6F10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
hydroxylation (4-Hydroxy-2-hexenal)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2