SAB5200702
Monoclonal Anti-Lrp4 - Fitc antibody produced in mouse
clone S207-27, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- LDLR, Anti-Corin antibody, Anti-KIAA0816, Anti-MEGF7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S207-27, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 215, 150 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Lrp4(83469)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5200702-100UG | 4061832148724 |