SAB5200294
Monoclonal Anti-Mmp9 antibody produced in mouse
clone S51-82, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-82kDa matrix metalloproteinase-9, Anti-CLG4B, Anti-GELB, Anti-MANDP2, Anti-MMP-9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S51-82, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 92 & 82 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Mmp9(81687)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1