SAB5200074
Monoclonal Anti-SCN2A1 antibody produced in mouse
clone S69-3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-NachII, Anti-Nav1.2, Anti-Nav1.2, S69-3, Anti-SCN, Anti-SCN2A, Anti-Scpll
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S69-3, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 250 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Scn2a1(24766)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)